Learn More
Carbonato de cadmio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259716 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15259716 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15259716 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212320010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium carbonate
Punto de fusión 343°C to 412°C
CAS 513-78-0
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CCdO3
Fórmula lineal CdCO3
Número MDL MFCD00010918
Fieser 04,67
Índice Merck 15,1621
Sinónimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and in concentrated, solutions of nh4-salts
Clave InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC cadmio(2+);carbonato
Peso molecular (g/mol) 172.42
PubChem CID 10564
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.41
Porcentaje de pureza 60.0 to 63.0% (Cd)
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.