Learn More
Carbonato de cadmio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331938 100 g 100 g
11341938 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011864.22
Solicitar formato a granel o personalizado
El carbonato de cadmio se ha utilizado como intermedio en la fabricación de poliéster, fundente de pigmento de vidrio, catalizador orgánico, plastificante plástico, estabilizador y materia prima para la producción de sal de cadmio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-78-0
Fórmula molecular CCdO3
Peso molecular (g/mol) 172.42
Número MDL MFCD00010918
Clave InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
Nombre IUPAC carbonato de cadmio(2+)
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium carbonate
Color Blanco
Forma física Polvo/masa
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.42
Olor Odorless
Aspecto White powder/lumps
RU– Solo para uso en investigación