Learn More
Carbonato de cadmio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472478 250 g 250 g
11462478 50 g 50 g
11452478 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15812.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-78-0
Fórmula molecular CCdO3
Peso molecular (g/mol) 172.42
Número MDL MFCD00010918
Clave InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium carbonate
Punto de fusión 500°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1616
Nombre IUPAC cadmio(2+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.42
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 4.26
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium carbonate