Learn More
Carbonato de cadmio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462478 50 g 50 g
11472478 250 g 250 g
11452478 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15812.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-78-0
Fórmula molecular CCdO3
Peso molecular (g/mol) 172.42
Número MDL MFCD00010918
Clave InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium carbonate
Punto de fusión 500°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1616
Nombre IUPAC cadmio (2+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.42
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 4.26