Learn More
Bromuro de cadmio hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455210 100 g 100 g
11445210 25 g 25 g
11465210 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044498.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681435-25-6
Peso molecular (g/mol) 272.22
Número MDL MFCD00150204
Clave InChI KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Nombre IUPAC cadmium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium bromide hydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Br2Cd
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic