Learn More
Bromato de cadmio hidrato, 98 %
Código de producto. 11325149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325149 5 g 5 g
11335149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17964.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14518-94-6
Fórmula molecular Br2CdO6
Peso molecular (g/mol) 368.22
Número MDL MFCD04971194
Clave InChI VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
PubChem CID 14598111
SMILES [Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium bromate hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Cd(BrO3)2·xH2O
Número UN UN1450
Nombre IUPAC cadmio(2+);dibromato
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.21 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%