Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, purum p.a., ≥98.0% (KT), Solstice
Código de producto. 15651880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651880 500 g Frasco de polietileno 500 g
15641880 10 g Frasco de polietileno 10 g
15631880 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651880 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20901500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Purum p.a.,≥98.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H10CdO6
Peso molecular (g/mol) 266.53
Número MDL MFCD00150020
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Acetate Dihydrate
Punto de fusión 256°C
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3730567
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.53g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (KT)
Grado purum p.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.01g/cu.cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium acetate-2- hydrate