Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, purum p.a., ≥98.0% (KT), Solstice
Código de producto. 15641880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641880 10 g Frasco de polietileno 10 g
15631880 100 g Frasco de polietileno 100 g
15651880 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15641880 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2090110G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0%
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H10CdO6
Peso molecular (g/mol) 266.53
Número MDL MFCD00150020
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Acetate Dihydrate
Punto de fusión 256°C
Forma física Solid
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3730567
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.53g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (KT)
Grado purum p.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.01g/cu.cm