Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15632940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632940 100 g Poly Bottle 100 g
15642940 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632940 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 289159100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H10CdO6
Peso molecular (g/mol) 266.53
Número MDL MFCD00150020
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Acetate Dihydrate
Punto de fusión 256°C
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3730567
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.53g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 2.01g/cm3