Learn More
Acetato de cadmio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229936 250 g 250 GR
15219936 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454002500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-90-8
Fórmula molecular C4H6CdO4
Peso molecular (g/mol) 230.5
Clave InChI LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280
PubChem CID 10986
Nombre IUPAC cadmio(2+);diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium acetate
Punto de fusión 255.0°C to 273.0°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Índice Merck 15,1619
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.5
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Pérdida por secado 0.5% max.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium acetate anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.