Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Recto
Descripción
- Para la intubación de animales de laboratorio
- Tubos rectos y curvos
- Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
- Recto
- Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
- Para animales de 0,7 oz. a 1 lb., 5 oz. (20 a 600g)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Aguja de alimentación animal (recta) |
| Material | Acero inoxidable |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación |
| Grosor | 18G |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 0.51 cm |
| Diámetro de la bola (imperial) | 0,088 in |
| Diámetro de la bola (métrico) | 0.023 cm |