Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Curvados
Código de producto. 11745505
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la bola (imperial):
0,088 in
0,157 in
Grosor:
14G
18G
20G
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la bola (imperial) Grosor Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11745505 0,088 in 18G 1,5 in 12 PCS
11790805 0,088 in 18G 2 in paquete de 12
17247470 0,157 in 14G 3 in paquete de 12
16471281 0,088 in 20G 1,5 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11745505 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 7912
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
  • Para la intubación de animales de laboratorio
  • Tubos rectos y curvos
  • Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
  • Curvado
  • Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
  • Para animales de 0,7 oz. a 1 lb., 5 oz. (20 a 600g)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Aguja de alimentación animal (curva)
Material Acero inoxidable
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación
Grosor 18G
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 0,38 cm
Diámetro de la bola (imperial) 0,088 in
Diámetro de la bola (métrico) 0,023 cm