Learn More
Cadence Science™ Agujas de acero inoxidable no flexibles para alimentación animal
Produktkod. 16227951
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Grosor:
13G
Longitud (imperial):
3 in
Diámetro de la bola (métrico):
4 mm
Förpackningsstorlek:
paquete de 12
Produktkod. Grosor Longitud (imperial) Diámetro de la bola (métrico) Förpackningsstorlek
16227951 13G 3 in 4 mm paquete de 12
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16227951 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7924
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Para alimentar y dosificar sin dañar los tejidos sensibles.
Specifikationer
Tipo de producto Aguja para alimentación de animales
Material Acero inoxidable (304)
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Alimentación y dosificación de animales sin dañar los tejidos sensibles, ideal para farmacólogos, toxicólogos, patólogos y otros investigadores biomédicos que trabajan con animales de laboratorio.
Grosor 13G
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7.62 cm
Diámetro de la bola (métrico) 4 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.