Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales desechables de plástico (PTFE)
Código de producto. 17614825
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la bola (imperial):
0,074 in
0,078 in
Grosor:
18G
20G
Longitud (imperial):
1,2 in
1,5 in
2 in
3 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la bola (imperial) Grosor Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17614825 0,078 in 18G 3 in paquete de 100
15786118 0,074 in 20G 1,2 in paquete de 100
15282035 0,078 in 18G 2 in paquete de 100
15282065 0,078 in 18G 1,5 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17614825 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 9924
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Para aplicaciones críticas que requieren agujas de alimentación estériles, flexibles y de un solo uso
  • No tóxica, no pirogénica
  • Los tubos de PTFE son flexibles y más suaves que otros tipos de tubos.
  • La baja fricción protege los órganos delicados.
  • Son translúcidos para facilitar la confirmación de la administración de reactivos.
  • Conos Luer de plástico; puntas de silicona suave
  • Estériles, envasadas en bolsas
  • Cinco agujas por bolsa, 20 bolsas por caja
Especificaciones
Tipo de producto Aguja de alimentación animal (flexible)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones críticas que requieren agujas de alimentación estériles, flexibles y de un solo uso
Grosor 18G
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 0.75 cm
Diámetro de la bola (imperial) 0,078 in
Diámetro de la bola (métrico) 0.02 cm