Learn More
Cadazolid, MedChemExpress
Código de producto. 16443018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443018 10 mg 10 miligramos
16434326 100 mg 100 miligramos
16429586 50 mg 50 miligramos
16425757 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100436
MedChemExpress Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadazolid
Forma física Solid
CAS 1025097-10-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29F2N3O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ACT-179811
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCC(O)(COC5=CC=C(N6C(O[C@@H](CO)C6)=O)C=C5F)CC4)=C3)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 585.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.55
Porcentaje de pureza 98.66%