Learn More
Cadaverina, TRC
Código de producto. 30136986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136986 25 g 25 g
30137424 100 g 100 g
30006174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC05800025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-94-2
Fórmula molecular C5 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Sinónimo 1,5-Amylene diamine, 1,5-Diamino-n-pentane, 1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentamethylenediamine, Cadaverine, Pentamethylenediamine, α,ω-Pentanediamine
Nombre IUPAC pentano-1,5-diamina
SMILES NCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diaminopentane
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1157