Learn More
Dihidrocloruro de cadaverina-15N2, TRC
Código de producto. 30137759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137759 25 mg 25 miligramos
30009547 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC05800225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2747-91-3
Fórmula molecular C5 H14 15N2
Peso molecular (g/mol) 104.165
Sinónimo 1,5-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Amylene Diamine-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Diamino-n-pentane, 1,5-Diaminopentane-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride, Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride, α,ω-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride
Nombre IUPAC Pentano-1,5-Di(^{15}N_{2})amina
SMILES [15NH2]CCCCC[15NH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadaverine-15N2 Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza >95%