Learn More
Ácido cacodílico, TRC
Código de producto. 30344755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344755 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30344755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0525001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid
CAS 75-60-5
Fórmula molecular C2 H7 As O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
SMILES C[As](=O)(C)O
Nombre IUPAC ácido dimetilarsínico
Peso molecular (g/mol) 138
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9662