Learn More
Ácido cacodílico, sal sódica trihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483647 100 g 100 g
11473647 25 g 25 g
11493647 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11483647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18139.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214.024 g/mol
Cacodylic acid sodium salt is frequently used as a buffering agent during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy. It is also used as a buffer for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido cacodílico se utiliza con frecuencia como agente tamponador durante la preparación y fijación de muestras biológicas para su transmisión en microscopía electrónica. También se utiliza como tampón para la formulación de cribajes y para la optimización.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-99-3
Fórmula molecular C2H12AsNaO5
Peso molecular (g/mol) 214.024
Número MDL MFCD00149079
Clave InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
Nombre IUPAC sodio;dimetilarsinato;trihidrato
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Fórmula lineal (CH3)2AsO2Na·3H2O
Cantidad 100 g
Número UN UN1688
Beilstein 3702348
Índice Merck 14,8595
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03 (159.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%