Learn More
Ácido cacodílico, trihidrato de sal sódica, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491061 500g Frasco de vidrio 500 g
10239693 10g Frasco de vidrio 10 g
10052960 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10604912 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10491061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214975000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    702.65€ / 500 g
    Ahorro 112.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico, número de CAS 6131-99-3, se utiliza con frecuencia en la investigación como agente tamponador en microscopía electrónica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico es uno de los principales metabolitos metilados de compuestos arsenicales ingeridos en la mayoría de los animales
  • En experimentos in vivo con modelos murinos, se ha demostrado que el trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico promueve la formación de cáncer en el riñón, la vejiga, la glándula tiroides y el hígado
Aplicaciones
  • El trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico se utiliza en la investigación como tampón durante la preparación y fijación de muestras biológicas para su transmisión en microscopía electrónica
  • Se ha utilizado en tampones para formular y optimizar filtros
  • En experimentos químicos, este compuesto se ha utilizado para introducir arsénico en proteínas para la fase de difracción anómala de longitud de onda única en técnicas de cristalografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-99-3
Fórmula molecular C2H12AsNaO5
Peso molecular (g/mol) 214.024
Número MDL MFCD00149079
Clave InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
Nombre IUPAC sodio;dimetilarsinato;trihidrato
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Índice Merck 15, 8730
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid, sodium salt trihydrate,Sodium cacodylate