Learn More
Ácido cacodílico, 98%
Código de producto. 10711551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
50g
250g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
5 GR
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711551 10g Frasco de vidrio 10 g
10770785 5 g Frasco de vidrio 5 GR
15739128 50g Frasco de vidrio 50 g
10701355 250g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10711551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318150100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-60-5
Fórmula molecular C2H7AsO2
Peso molecular (g/mol) 138.00
Número MDL MFCD00002095
Clave InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nombre IUPAC ácido dimetilarsínico
SMILES C[As](C)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid
Punto de fusión De 195 °C a 198 °C
Color Blanco
Cantidad 10g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2As(O)OH
Índice Merck 15, 1609
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación