Learn More
Ácido cacodílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5g
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489972 10g 10 g
11479972 2,5g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11489972 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12075.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un ácido arsénico útil para la investigación proteómica. Es un buen sustituto del fosfato en aplicaciones para evitar fosfatos. El ácido cacodílico es útil para algunas aplicaciones de ADN y también es popular en microscopía.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), agua (2000 a 25 °C), alcoholes y ácido acético. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad, el aire y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-60-5
Fórmula molecular C2H7AsO2
Peso molecular (g/mol) 138.00
Número MDL MFCD00002095
Clave InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nombre IUPAC ácido dimetilarsínico
SMILES C[As](C)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid
Punto de fusión de 200 °C
Cantidad 10g
Sensibilidad Higroscópico
Número UN UN1572
Beilstein 1736965
Índice Merck 14,1604
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138
Porcentaje de pureza 98%