Learn More
Ácido cacodílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5g
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479972 2,5g 2.50 g
11489972 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11479972 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12075.88
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
A useful arsenic acid for proteomics research. It a good substitute for phosphate in applications to avoid phosphates. Cacodylic Acid is useful for some DNA applications and is also popular in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un ácido arsénico útil para la investigación proteómica. Es un buen sustituto del fosfato en aplicaciones para evitar fosfatos. El ácido cacodílico es útil para algunas aplicaciones de ADN y también es popular en microscopía.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), agua (2000 a 25 °C), alcoholes y ácido acético. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad, el aire y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-60-5
Fórmula molecular C2H7AsO2
Peso molecular (g/mol) 138.00
Número MDL MFCD00002095
Clave InChI OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
Nombre IUPAC ácido dimetilarsínico
SMILES C[As](C)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid
Punto de fusión de 200 °C
Número UN UN1572
Beilstein 1736965
Índice Merck 14,1604
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 2,5g
Sensibilidad Higroscópico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylarsinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid