missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16862094 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16862094 20 μL 20 microlitros
16852094 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16862094 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 137291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Calcium Channel gamma-3 is a member of voltage dependent calcium channels (VDCCs) which allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCCs exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCCs subunit expression is postnatal, and important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields. Calcium Channel gamma-3 is a type I transmembrane AMPA receptor regulatory protein (TARP). TARPs regulate both trafficking and channel gating of the AMPA receptors. Further, Calcium Channel gamma-3 is part of a functionally diverse eight-member protein subfamily of the PMP-22/EMP/MP20 family. Calcium Channel gamma-3 gene dysfunction is a susceptibility locus for childhood absence epilepsy.

Especificaciones

Antígeno CACNG3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CACNG3
N.º de referencia del gen O60359, Q8VHX0, Q9JJV5
Alias de gen Cacng2, CACNG3
Símbolos de los genes Cacng3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CACNG3 Fusion Protein Ag4730
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10368, 140724, 54376
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.