Learn More
Tocris Bioscience™ CaCCinh-A01
Descripción
Calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor (IC50 ~ 10 μM). Inhibits CaCC currents in human bronchial and intestinal cells. Also inhibits TMEM16A channels (IC50 = 2.1 μM, in TMEM16A-expressing FRT cells).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CaCCinh-A01 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.43 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 347.429 |