Learn More
CaCCinh-A01, MedChemExpress
Código de producto. 16493098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493098 10 mg 10 miligramos
16469656 50 mg 50 miligramos
16464396 100 mg 100 miligramos
16425837 5 mg 5 miligramos
16422626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100611
MedChemExpress CaCCinh-A01 is an inhibitor of both TMEM16A and calcium-activated chloride channel (CaCC) with IC50s of 2.1 and 10 μM, respectively.
CaCCinh-A01 is an inhibitor of both TMEM16A and calcium-activated chloride channel (CaCC) with IC50s of 2.1 and 10 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CaCCinh-A01
Forma física Solid
CAS 407587-33-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21NO4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.91 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=CO2)=O)SC3=C1CCC(C(C)(C)C)C3)O
Peso molecular (g/mol) 347.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.43
Porcentaje de pureza 99.79%