Learn More
Cabozantinib (S)-malato, Thermo Scientific™
Código de producto. 17515565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17515565 250 mg 250 miligramos
17505565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17515565 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 468902500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1140909-48-3
Fórmula molecular C32H30FN3O10
Peso molecular (g/mol) 635.60
Número MDL MFCD20923480
Clave InChI HFCFMRYTXDINDK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico; N'1-{4-[(6,7-dimetoxiquinolin-4-il)oxi]fenil}-N1-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-dicarboxamida
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(OC3=CC=C(NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC4=CC=C(F)C=C4)C=C3)=CC=NC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cabozantinib (S)-malate
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo cristalino
Color De blanco a beige claro
Punto de fusión 166°C to 172°C
Cantidad 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cabozantinib (S)-malate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cabozantinib (S)-malate