Learn More
Cabozantinib (S)-malato, Mikromol™
Código de producto. 18072730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18072730 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18072730 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3947.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cabozantinib (S)-malato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabozantinib (S)-Malate
CAS 1140909-48-3
Nombres de analitos o componentes Cabozantinib (S)-Malate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
Fórmula InChI InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 1-N-[4-(6,7-dimetoxiquinolin-4-il)oxifenil]-1-N'-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-dicarboxamida; ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 635.59
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 635,1915 g/mol