Learn More
Cabozantinib N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cabozantinib N-oxide |
| CAS | 1621681-63-7 |
| Fórmula molecular | C28H24FN3O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(6,7-Dimethoxy-1-oxido-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H24FN3O6/c1-36-24-15-21-22(16-25(24)37-2)32(35)14-11-23(21)38-20-9-7-19(8-10-20)31-27(34)28(12-13-28)26(33)30-18-5-3-17(29)4-6-18/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,34) |
| SMILES | COc1cc2c(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)cc[n+]([O-])c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1-N-[4-(6,7-dimetoxi-1-oxidoquinolin-1-io-4-il)oxifenil]-1-N'-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 517.51 |