Learn More
Sal de L-Malato de Cabozantinib, TRC
Código de producto. 30135806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135806 250 mg 250 miligramos
30134908 50 mg 50 miligramos
18073740 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC051500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1140909-48-3
Fórmula molecular C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 635.59
Sinónimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
Nombre IUPAC 1-N-[4-(6,7-dimetoxiquinolina-4-il)oxifenil]-1-N'-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-dicarboxamida; (2S)-2-ácido hidroxibutanedioico
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabozantinib (S)-Malate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.1915