Learn More
Cabozantinib Des-O-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cabozantinib Des-O-fluoroaniline |
| CAS | 849217-77-2 |
| Fórmula molecular | C22 H20 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-((4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20N2O6/c1-28-18-11-15-16(12-19(18)29-2)23-10-7-17(15)30-14-5-3-13(4-6-14)24-20(25)22(8-9-22)21(26)27/h3-7,10-12H,8-9H2,1-2H3,(H,24,25)(H,26,27) |
| SMILES | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)O)cc3)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-[[4-(6,7-dimetoxiquinolin-4-il)oxifenil]carbamoil]ciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 408.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.1321 |