Learn More
Cabotegravir, TRC
Código de producto. 17975035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17975035 5 mg 5 miligramos
17963345 10 mg 10 miligramos
17952305 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17975035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0501005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1051375-10-0
Fórmula molecular C19 H17 F2 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 405.35
Sinónimo Oxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-2,3,5,7,11,11a-hexahydro-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-, (3S,11aR)-, (3S,11aR)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2,3,5,7,11,11a-hexahydro-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxooxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, (3s,11Ar)-n-(2,4-difluorobenzyl)-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-2,3,5,7,11,11a-hexahydrooxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, Cabotegravir, GSK 1265744A, GSK 744, GSK 1265744A
Nombre IUPAC (3R,6S)-N-[(2,4-difluorofenil)metilo]-10-hidroxi-6-metil-8,11-dioxo-4-oxa-1,7-diazatriciclo[7.4.0.03,7]trideca-9,12-dieno-12-carboxamida
SMILES C[C@H]1CO[C@@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabotegravir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17F2N3O5/c1-9-8-29-14-7-23-6-12(16(25)17(26)15(23)19(28)24(9)14)18(27)22-5-10-2-3-11(20)4-13(10)21/h2-4,6,9,14,26H,5,7-8H2,1H3,(H,22,27)/t9-,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1136
Porcentaje de pureza >95%