Learn More
Invitrogen™ CABLES2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16683845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16683845 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16683845 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599599
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total Cables2.
Unknown. Probably involved in G1-S cell cycle transition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CABLES2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CABLES2
N.º de referencia del gen Q8K3M5, Q9BTV7
Alias de gen C20orf150; Cables2; Cdk5 and Abl enzyme substrate 2; CDK5 and ABL1 enzyme substrate 2; dJ908M14.2; ik3-2; Interactor with CDK3 2
Símbolos de los genes CABLES2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CABLES2(Accession Q9BTV7), corresponding to amino acid residues P94-Q144.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 252966, 311703, 81928
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG