Learn More
Manutan Cable ties, 200mm x 4.8mm
Código de producto. 12815609
Encompass_Preferred
Código de producto. 12815609 Proveedor Manutan N.º de proveedor A000174
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tie and fix quickly and securely. UL-proved nylon 6/6. Weather and waterproof, temperature resistance from -35 to +85°C.
Dimensions L x W : 200mm x 4.8mm