Learn More
Brady™ Conexión de cables
Código de producto. 11701875 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11701875 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11701875 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 051395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    32.55€ / paquete de 1
    Ahorro 4.75€
    12% Descuento
En stock
Utilice el accesorio de cable para bloquear las válvulas de compuerta. El cable de conexión es un cable metálico revestido a prueba de óxido.
  • El cable de conexión es un cable metálico revestido a prueba de óxido.
Especificaciones
Tipo de producto Conexión de cables
Color Rojo
Material Acero
Descripción Fijación de cable con cable revestido de 2,44 m (3,25 mm de diámetro)
Diámetro (imperial) 0,187 in
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Longitud (imperial) 8 ft.
Longitud (métrico) 2,44 m
Cantidad 1 unidad