Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-PHOENIX
Código de producto. 15994926 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Color:
Gris antracita, Amarillo de advertencia
Gris antracita, Gris claro
Gris, Amarillo de advertencia
Gris, Gris claro
Material:
Acero galvanizado
Acero laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Color Material Tamaño de la unidad
15994926 4 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero laminado cada uno
15964716 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero galvanizado cada uno
15984716 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero laminado cada uno
15954726 3 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero laminado cada uno
15964726 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro Acero galvanizado cada uno
15984726 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris, Gris claro Acero laminado cada uno
15954736 3 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro Acero laminado cada uno
15914926 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris, Amarillo de advertencia Acero galvanizado cada uno
15934926 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero laminado cada uno
15914936 6 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia Acero laminado cada uno
15362898 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro Acero galvanizado cada uno
15934936 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro Acero laminado cada uno
15549090 6 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro Acero laminado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15994926 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3049704030516
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • Puertas plegables que ahorran espacio: Se requiere menos espacio delante del gabinete cuando las puertas están abiertas
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
  • Certificados: conformidad EN 16121/16122
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 4 estantes extraíbles
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Descripción Alto
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Modelo de puerta Plegado
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.105.FD
N.º de puertas 2
N.º de estantes 4
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 146 kg
Anchura exterior (métrico) 1055 mm
Anchura (métrico) interior 996 mm
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero laminado
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 41,54 in