Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC con bisagras a la derecha
Código de producto. 15985286 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Color:
Gris antracita, Amarillo de advertencia
Gris antracita, Gris claro
Gris, Gris claro
Altura exterior (métrico):
1105 mm
1950 mm
Material:
Acero de hoja galvanizada
Chapa de acero recubierta en polvo
Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Color Altura exterior (métrico) Material unitSize
15985286 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro 1105 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15915286 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia 1105 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15905296 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15925286 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15955296 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15975286 3 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15975516 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15985506 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15995516 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15905516 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15935526 4 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15945516 4 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15945526 6 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15965516 6 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15985286 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3055804130565
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1105 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras a la derecha
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.054.R
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 52,50 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris antracita, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 43,50 in
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero de hoja galvanizada
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21,46 in