Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC con bisagras a la izquierda
Código de producto. 15945236 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Color:
Gris antracita, Amarillo de advertencia
Gris antracita, Gris claro
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Color unitSize
15945236 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro cada uno
15905236 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
15905246 3 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro cada uno
15566885 3 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
15955456 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro cada uno
15586885 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
15975456 3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Gris claro cada uno
15995446 3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
15569823 4 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro cada uno
15935456 4 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
15925466 6 estantes extraíbles Gris antracita, Gris claro cada uno
15335747 6 estantes extraíbles Gris antracita, Amarillo de advertencia cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15945236 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3055704130565
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1105 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.054
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 52,50 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris antracita, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 43,50 in
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21,46 in