Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC con bisagras a la izquierda
Tienda asecos ProductosDescription
- Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
- No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
- Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
- Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 4 estantes extraíbles |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 486 × 1835 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 545 × 1950 mm |
| Modelo de puerta | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1950 mm |
| Altura (métrico) interior | 1835 mm |
| Show More |