Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 2 puertas en color amarillo de advertencia
Código de producto. 15985046 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 810 × 1105 mm
520 × 810 × 1950 mm
520 × 1055 × 1105 mm
520 × 1055 × 1950 mm
Material:
Acero de hoja galvanizada
Chapa de acero recubierta en polvo
Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Dimensiones (Pr x An x Al) Material unitSize
15985046 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 810 × 1105 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15905056 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 810 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15955056 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 810 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15974646 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 1055 × 1105 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15994646 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 1055 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15964656 3 estantes extraíbles 520 × 1055 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15914856 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 1055 × 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15934856 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 1055 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15994856 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 1055 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15925166 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 810 × 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15945166 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior 520 × 810 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15985166 4 estantes extraíbles 520 × 810 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15905176 6 estantes extraíbles 520 × 810 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15985046 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3053104030534
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 751 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 810 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.081.WDFW
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 71 kg
Anchura exterior (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) interior 751 mm
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 43,50 in
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero de hoja galvanizada
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 31,89 in