Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta en color amarillo de advertencia
Código de producto. 15965336 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Modelo de puerta:
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 545 × 1105 mm
520 × 545 × 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Modelo de puerta Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15965336 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15925396 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15985336 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15945396 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15935346 3 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15995396 3 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15905576 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15915636 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15925576 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15935636 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15975636 4 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15975576 6 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15995636 6 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15965336 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3055904030565
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.054.WDFW
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 54 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 43,50 in
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21,46 in