Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta de color gris claro
Código de producto. 15985576 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Modelo de puerta:
Abatible, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 545 × 1105 mm
520 × 545 × 1950 mm
Material:
Acero
Acero de hoja galvanizada
Chapa de acero recubierta en polvo
Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Modelo de puerta Dimensiones (Pr x An x Al) Material Tamaño de la unidad
15985576 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15945346 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15965346 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15915356 3 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15905406 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Abatible, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm Acero cada uno
15925406 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15975406 3 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15905586 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15945586 4 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15965586 6 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15905646 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm Acero de hoja galvanizada cada uno
15925646 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo cada uno
15965646 4 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
15975646 6 estantes extraíbles Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm Chapa de acero recubierta en polvo, Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Solo para uso en interiores
Product Code. 15985576 Supplier asecos™ Supplier No. 3056304130573
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1950 mm
Modelo de puerta Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.054.WDFW
N.º de puertas 1
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 77,50 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris antracita, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero de hoja galvanizada
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21,46 in