Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta de color gris claro
Tienda asecos ProductosDescription
- Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
- No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
- Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
- Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 6 estantes extraíbles |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 486 × 1835 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 545 × 1950 mm |
| Modelo de puerta | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1950 mm |
| Altura (métrico) interior | 1835 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?