Learn More
asecos™ Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC
Código de producto. 15589823 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Abatible, Con bisagras a la derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
15589823 Abatible, Con bisagras a la derecha cada uno
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15589823 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3061300130614
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo del armario fabricado en chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Dos en uno: dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario.
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados sin metal, listos para la conexión a un sistema de extracción técnica con una sola entrada de aire de extracción
  • Certificados
    • Probado de acuerdo con la norma EN 14727
    • Conformidad con EN 16121/16122
    • Certificado GS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS
Configuración 4 x estantes extraíbles (panel recubierto de resina de melamina/PP)
Fondo exterior (métrico) 603 mm
Fondo interior (métrico) 570 mm
Descripción Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC
Dimensiones interiores (F x An x Al) Parte superior: 570 × 485 × 914 mm, parte inferior: 570 × 485 × 833 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 603 × 597 × 1965 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras a la derecha
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1965 mm
Altura (métrico) interior 914 mm
Modelo SL.196.060.MH.R
N.º de puertas 2
N.º de estantes 4
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Resina de melamina laminada
Peso (métrico) 166,60 kg
Anchura exterior (métrico) 597 mm
Anchura (métrico) interior 485 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 23,74 in
Altura exterior (imperial) 77,36 in
Material Caja de cartón
Tipo de producto Gabinete de ácidos y álcalis
Anchura (imperial) exterior 23,50 in