Learn More
Cabergoline, MedChemExpress
Código de producto. 16489017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489017 5 mg 5 miligramos
16486428 10 mg 10 miligramos
16432537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15296
MedChemExpress Cabergoline is an ergot derived-dopamine D2-like receptor agonist that has high affinity for D2, D3, and 5-HT2B receptors (Ki=0.7, 1.5, and 1.2, respectively).
Cabergoline is an ergot derived-dopamine D2-like receptor agonist that has high affinity for D2, D3, and 5-HT2B receptors (Ki=0.7, 1.5, and 1.2, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabergoline
CAS 81409-90-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo FCE-21336
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (553.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CCN1[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](C1)C(N(CCCN(C)C)C(NCC)=O)=O)([H])C3=CC=CC4=C3C(C2)=CN4
Peso molecular (g/mol) 451.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.6
Porcentaje de pureza 97.58%
Grado Research
Forma física Solid