Learn More
Cabergolina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325755 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325755 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10932500AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabergoline
CAS 81409-90-7
Nombres de analitos o componentes Cabergoline
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C26 H37 N5 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cabergoline, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]-3-[[(6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]carbonyl]urea
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
SMILES CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
Nombre IUPAC (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimetilamino)propil]-N-(etilcarbamoil)-7-prop-2-enil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 451.6
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.2947 g/mol