missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CABC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16814744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16814744 20 μL 20 microlitros
16804744 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16814744 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 155281AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a mitochondrial protein similar to yeast ABC1, which functions in an electron-transferring membrane protein complex in the respiratory chain. It is not related to the family of ABC transporter proteins. Expression of this gene is induced by the tumor suppressor p53 and in response to DNA damage, and inhibiting its expression partially suppresses p53-induced apoptosis. Alternatively spliced transcript variants have been found; however, their full-length nature has not been determined.

Especificaciones

Antígeno CABC1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica COQ8A
N.º de referencia del gen Q5BJQ0, Q60936, Q8NI60
Alias de gen ADCK3, ARCA2, CABC1, Chaperone ABC1 like, COQ8, SCAR9
Símbolos de los genes Coq8a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CABC1 Fusion Protein Ag7612
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 360887, 56997, 67426
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.