Learn More
Cabazitaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cabazitaxel |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H57NO14/c1-24-28(57-39(51)33(48)32(26-17-13-11-14-18-26)46-40(52)60-41(3,4)5)22-45(53)37(58-38(50)27-19-15-12-16-20-27)35-43(8,36(49)34(55-10)31(24)42(45,6)7)29(54-9)21-30-44(35,23-56-30)59-25(2)47/h11-20,28-30,32-35,37,48,53H,21-23H2,1-10H3,(H,46,52)/t28-,29-,30+,32-,33+,34+,35-,37-,43+,44-,45+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 835.3779 |