Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17595555 500 mg 500 miligramos
17585555 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17595555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468895000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 183133-96-2
Fórmula molecular C45H57NO14
Peso molecular (g/mol) 835.94
Número MDL MFCD18827611
Clave InChI BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 4-(acetiloxi)-15-[(3-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-2-hidroxi-3-fenilpropanoil)oxi]-1-hidroxi-9,12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-il benzoato
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabazitaxel
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Punto de fusión 170°C to 180°C
Cantidad 500 mg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cabazitaxel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cabazitaxel