Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Código de producto. 17585555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17585555 100 mg 100 miligramos
17595555 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17585555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468891000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS 183133-96-2
Fórmula molecular C45H57NO14
Peso molecular (g/mol) 835.94
Número MDL MFCD18827611
Clave InChI BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 4-(acetiloxi)-15-[(3-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-2-hidroxi-3-fenilpropanoil)oxi]-1-hidroxi-9,12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-il benzoato
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabazitaxel
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Punto de fusión 170°C to 180°C